Learn More
Acide 3-[(9H-fluoren-9-ylméthoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 375.38 |
Pourcentage de pureté | 97% |