Learn More
3-Acétoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 3-acétoxybenzaldéhyde est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire employée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Ce matériau peut s’assombrir lors du stockage.
Le 3-acétoxybenzaldéhyde est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire employée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Ce matériau peut s’assombrir lors du stockage.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Acetoxybenzaldehyde |
Densité | 1.17 |
Point d’ébullition | 138°C (20 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.533 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1941499 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 164.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |