Learn More
3-amino-1H-1,2,4-triazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58888
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
61-82-5
C2H4N4
84.08
MFCD00005230,MFCD00053362
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
1639
CHEBI:40036
1H-1,2,4-triazol-5-amine
NC1=NC=NN1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
61-82-5
C2H4N4
84.08
MFCD00005230,MFCD00053362
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
1639
CHEBI:40036
1H-1,2,4-triazol-5-amine
NC1=NC=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 156°C
Couleur Blanc ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 26, 137
Merck Index 15, 485
Informations sur la solubilité Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: 520g/L (50°C),sparingly soluble in chloroform,dichloromethane,and acetonitrile,slightly soluble in ethylacetate,pract.insol. in diethylether,hydrocarbons,acetone
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou paillettes