Learn More
Acide 3-amino-2-méthylphénylboronique pinacol ester, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 444540010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 882678-96-8 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
882678-96-8 | |
233.12 | |
2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 3-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine | |
2-méthyl-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
C13H20BNO2 | |
JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N | |
46738005 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)N)C |
Spécification
3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester | |
120°C to 121°C | |
882678-96-8 | |
C13H20BNO2 | |
JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthyl-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline | |
46738005 | |
97% |
Bouteille en verre | |
1g | |
96% min. (GC) | |
2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 3-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)N)C | |
233.12 | |
233.12 |
Sécurité et traitement
- 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.