Learn More
3-amino-4-méthylbenzamide, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10008861
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
19406-86-1
C8H10N2O
150.18
MFCD00035936
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
88043
3-amino-4-méthylbenzamide
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
19406-86-1
C8H10N2O
150.18
MFCD00035936
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
88043
3-amino-4-méthylbenzamide
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbenzamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H3(CH3)CONH2
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-4-methylbenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.