Learn More
3-Amino-5-chloropyridine, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448900050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 22353-34-0 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
Code produit. 13561640
  • 458.20€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-01-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
22353-34-0
128.559
3-amino-5-chloropyridine, 5-chloro-3-pyridinamine, 5-chloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-3-pyridylamine, 5-chloro-3-aminopyridine, 5-chloropyridine-3-amine, 3-pyridinamine,5-chloro, 5-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-5-chloro-pyridine
5-chloropyridin-3-amine
C5H5ClN2
ZHMASVAJFJFFLS-UHFFFAOYSA-N
818257
C1=C(C=NC=C1Cl)N
Spécification
3-Amino-5-chloropyridine
Glass bottle
5g
95%
3-amino-5-chloropyridine, 5-chloro-3-pyridinamine, 5-chloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-3-pyridylamine, 5-chloro-3-aminopyridine, 5-chloropyridine-3-amine, 3-pyridinamine,5-chloro, 5-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-5-chloro-pyridine
C1=C(C=NC=C1Cl)N
128.559
128.56
>110°C
51.0°C to 56.0°C
22353-34-0
C5H5ClN2
ZHMASVAJFJFFLS-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridin-3-amine
818257
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Amino-5-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.