Learn More
3-Amino-5-chloropyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Amino-5-chloropyridine |
Point de fusion | 51.0°C to 56.0°C |
Point d’éclair | >110°C |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 3-amino-5-chloropyridine, 5-chloro-3-pyridinamine, 5-chloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-3-pyridylamine, 5-chloro-3-aminopyridine, 5-chloropyridine-3-amine, 3-pyridinamine,5-chloro, 5-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-5-chloro-pyridine |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 128.56 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Amino-5-chloropyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./