Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-9-éthylcarbazole, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ B22529.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 132-32-1 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 100g
Code produit. 11389769
  • 179.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
132-32-1
210.28
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
8588
CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
C14H14N2
MFCD00004964
3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
9-éthylcarbazol-3-amine
Spécification
3-Amino-9-ethylcarbazole
98°C to 100°C
132-32-1
MFCD00004964
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
9-éthylcarbazol-3-amine
8588
95%
Odorless
100g
C14H14N2
3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
210.28
210.28
Vidéos
FDS Documents