Learn More
3-amino-o-crésol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-55495
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
53222-92-7
C7H9NO
123.15
MFCD00007787
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
104448
3-amino-2-méthylphénol
CC1=C(C=CC=C1O)N
53222-92-7
C7H9NO
123.15
MFCD00007787
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
104448
3-amino-2-méthylphénol
CC1=C(C=CC=C1O)N
Nom chimique ou matériau 3-Amino-o-cresol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 127°C to 133°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(CH3)OH
Quantité 250 mg
Beilstein 13, 579
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-o-cresol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.