Learn More
Acide 3-aminocarbonylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Aminocarbonylphenylboronic acid |
Point de fusion | 232.0°C to 238.0°C |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 164.96 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Aminocarbonylphenylboronic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.