Learn More
Acide 3-aminocarbonylphénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 444890050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 351422-73-6 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
351422-73-6 | |
164.96 | |
3-aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylphenyl boronic acid, benzamide-3-boronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyphenylboronic acid, 3-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-aminocarbonylphenyl boronic acid, 3-carboxamidephenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenyl boronic acid | |
Acide (3-carbamoylphényl)boronique |
C7H8BNO3 | |
WDGWHKRJEBENCE-UHFFFAOYSA-N | |
2737814 | |
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)N)(O)O |
Spécification
3-Aminocarbonylphenylboronic acid | |
Flacon en verre | |
232.0°C to 238.0°C | |
351422-73-6 | |
C7H8BNO3 | |
WDGWHKRJEBENCE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-carbamoylphényl)boronique | |
2737814 | |
Solide |
96% min. consistent with structure (1H-NMR) | |
Blanc | |
5g | |
96% min. (HPLC) | |
3-aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylphenyl boronic acid, benzamide-3-boronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyphenylboronic acid, 3-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-aminocarbonylphenyl boronic acid, 3-carboxamidephenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl phenyl boronic acid | |
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)N)(O)O | |
164.96 | |
164.96 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 3-Aminocarbonylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.