Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-amino oxétane-3-carboxylique, 95 %
Marque: Alfa Aesar™ H57291.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 138650-24-5 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
138650-24-5 | |
117.104 | |
LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N | |
15024256 | |
C1C(CO1)(C(=O)O)N |
C4H7NO3 | |
MFCD11035888 | |
3-oxetanecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-oxetane-3-carboxylic acid, acmc-20a7wi, 3-amino-3-oxetanecarboxylic acid, 3-aminooxetane-3-carboxylic acid | |
Acide 3-aminooxétane-3-carboxylique |
Spécification
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid | |
205°C to 210°C | |
138650-24-5 | |
MFCD11035888 | |
LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-aminooxétane-3-carboxylique | |
15024256 | |
Poudre |
Blanc | |
250mg | |
C4H7NO3 | |
3-oxetanecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-oxetane-3-carboxylic acid, acmc-20a7wi, 3-amino-3-oxetanecarboxylic acid, 3-aminooxetane-3-carboxylic acid | |
C1C(CO1)(C(=O)O)N | |
117.104 | |
117.1 | |
95% |