Learn More
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228340
44.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
919-30-2
C9H23NO3Si
221.37
MFCD00008207,MFCD01324904
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
3-aminopropyltriéthoxysilane, 3-aminopropyl triéthoxysilane, 3-triéthoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine,3-triéthoxysilyl, 3-triéthoxysilyl propylamine, Propylamine3,-triéthoxysilyl, Triéthoxy3-aminopropyl silane, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
13521
3-triéthoxysilylpropan-1-amine
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
919-30-2
C9H23NO3Si
221.37
MFCD00008207,MFCD01324904
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
3-aminopropyltriéthoxysilane, 3-aminopropyl triéthoxysilane, 3-triéthoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine,3-triéthoxysilyl, 3-triéthoxysilyl propylamine, Propylamine3,-triéthoxysilyl, Triéthoxy3-aminopropyl silane, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
13521
3-triéthoxysilylpropan-1-amine
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-aminopropyltriéthoxysilane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9420 g/ml
Point d’ébullition 217.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.4200 à 1.4220
Quantité 100 ml
Gravité spécifique 0.942
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : soluble dans le chloroforme
Poids de la formule 221.37
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.