Learn More
Acide 3-aminopyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15432259
33.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1462-86-8
C6H6N2O2
138.126
MFCD00090153
BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
73836
Acide 3-aminopyridine-2-carboxylique
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1462-86-8
C6H6N2O2
138.126
MFCD00090153
BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
73836
Acide 3-aminopyridine-2-carboxylique
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Employed as an important intermediate for syntheses material and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les produits de synthèse et produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Conservation au congélateur (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 218°C to 222°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 3600
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol and methanol.
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide