Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3’-azide-3’-désoxythymidine ; 98 %
Catalog Number p-7043026
26.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
30516-87-1
C10H13N5O4
267.25
MFCD00006536
HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
455007
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
30516-87-1
C10H13N5O4
267.25
MFCD00006536
HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
455007
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Agent antiviral
3'-Azido-3'-deoxythymidine is a Anti-viral agent, and also used as a reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus that blocks the incorporation of nucleotides into growing DNA strands. Useful for antiviral and anticancer studies. 3?-Azido-3?-deoxythymidine enters CNS by diffusion and causes irreversible telomere shortening.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3′-azido-3′-désoxythymidine est un agent antiviral qui est également utilisé comme inhibiteur de la transcriptase inverse. Celle-ci est efficace dans le cas du VIH-1 puisqu’elle bloque l’incorporation de nucléotides dans les brins d’ADN en croissance. Utile pour les études antivirales et anticancéreuses. La 3′-azido-3′-désoxythymidine pénètre dans le système nerveux central par diffusion et provoque un raccourcissement irréversible du télomère.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Point de fusion 113°C to 115°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3595791
Sensibilité Light sensitive; Very Hygroscopic
Merck Index 1410123
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 267.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.