Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-benzoylthiophène-2-carboxylique, 96 %
Marque:  Alfa Aesar™ H28040.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 30006-03-2 Poids : 0.00025kg
Quantité. 250mg
Code produit. 15433817
  • 102.00€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
30006-03-2
232.253
ZKHLBCVFVQJMBT-UHFFFAOYSA-N
315607
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(SC=C2)C(=O)O
C12H8O3S
MFCD00159542
3-benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-benzoyl-2-thiophenecarboxylicacid, acmc-1cr5j, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-benzoyl, 3-benzoyl-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-benzoyl
Acide 3-benzoylthiophène-2-carboxylique
Spécification
3-Benzoylthiophene-2-carboxylic acid
250mg
C12H8O3S
3-benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-benzoyl-2-thiophenecarboxylicacid, acmc-1cr5j, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-benzoyl, 3-benzoyl-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-benzoyl
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(SC=C2)C(=O)O
232.253
232.26
150°C to 153°C
30006-03-2
MFCD00159542
ZKHLBCVFVQJMBT-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-benzoylthiophène-2-carboxylique
315607
96%
Vidéos
FDS Documents