Learn More
3-(benzyldiméthylamnio)propanesulfonate, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 428070250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 81239-45-4 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10007949
  • 321.00€ / 25g
Expédition estimée
19-03-2021
Description
Description
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Identifiants chimiques
81239-45-4
257.35
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
4386830
C[N+](C)(CCCS(=O)(=O)[O-])CC1=CC=CC=C1
C12H19NO3S
MFCD00225018
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
3-[benzyl(diméthyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
Spécification
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
245°C to 250°C
81239-45-4
100.0
C12H19NO3S
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
3-[benzyl(diméthyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
4386830
95%
Flacon en verre
25g
94.0
95%
MFCD00225018
Solubility in water: 10g/L (20°C)
C[N+](C)(CCCS(=O)(=O)[O-])CC1=CC=CC=C1
257.35
257.35
Vidéos
FDS Documents