Learn More
Alfa Aesar™ 3-Benzyloxyaniline, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H55708.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1484-26-0 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 25g
Code produit. 15432038
  • 218.00€ / 25g
Expédition estimée
22-02-2021
Identifiants chimiques
1484-26-0
199.253
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
92892
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
C13H13NO
MFCD00007784
3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
3-phénylméthoxyaniline
Spécification
3-Benzyloxyaniline
63°C to 67°C
1484-26-0
MFCD00007784
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
3-phénylméthoxyaniline
92892
Solide
Marron
25g
C13H13NO
3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
199.253
199.25
98%
Vidéos
FDS Documents