Learn More
Alfa Aesar™ L’acide 3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophényl)propionique, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L19805.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 284493-59-0 Poids : 0.01000kg
Quantité 250mg
Code produit. 11389775
  • 47.32€ / 250mg
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
284493-59-0
283.299
IQPQPXUDXQDVMK-UHFFFAOYSA-N
2783065
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)F
C14H18FNO4
MFCD02090701
3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-n-boc-amino-3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-3-amino-3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, acmc-20anb3, boc-r-3-amino-3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, r,s-3-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid
Acide 3-(3-fluorophényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
Spécification
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
250mg
C14H18FNO4
3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-n-boc-amino-3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-3-amino-3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, acmc-20anb3, boc-r-3-amino-3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, r,s-3-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)F
283.299
283.3
124°C to 126°C
284493-59-0
MFCD02090701
IQPQPXUDXQDVMK-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-(3-fluorophényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
2783065
99%
Vidéos
FDS Documents