Learn More
Chlorhydrate de 3-(Boc-aminométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Description
It is a useful building block in the synthesis of polypeptides and other nitrogen containing compounds with potential biological properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un bloc de construction utile dans la synthèse de polypeptides et d’autres composés contenant de l’azote ayant des propriétés biologiques potentielles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il s’agit d’un bloc de construction utile dans la synthèse de polypeptides et d’autres composés contenant de l’azote ayant des propriétés biologiques potentielles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Nom IUPAC | tert-butyl N-[(azetidin-3-yl)methyl]carbamate |
Poids de la formule | 222.71 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Quantité | 250 mg |