Learn More
3-bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76585
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
627-18-9
C3H7BrO
138.99
MFCD00002942
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
12308
3-bromopropan-1-ol
OCCCBr
627-18-9
C3H7BrO
138.99
MFCD00002942
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
12308
3-bromopropan-1-ol
OCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-propanol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 62.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4900
Quantité 5 mL
Beilstein 01,356
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Poids de la formule 138.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide