Learn More
3-bromo-1-propanol, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 349700250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 627-18-9 Poids : 0.09000kg
Quantité 25mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10011711
  • 123.00€ / 25mL
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
627-18-9
138.99
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
12308
C(CO)CBr
C3H7BrO
MFCD00002942
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
3-bromopropan--ol1-ol
Spécification
3-Bromo-1-propanol
65°C
Flacon en verre
1.6
Incolore à jaune
97%
96.0
96% min. (GC)
Br(CH2)3OH
01,356
Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
C(CO)CBr
138.99
138.99
97%
1.6000g/mL
Authentic
1.4860 to 1.4900
62.0°C (5.0 mmHg)
25mL
627-18-9
100.0
C3H7BrO
MFCD00002942
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropan--ol1-ol
12308
Liquide
Vidéos
FDS Documents