Learn More
3-bromo-5-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11906381
96.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
73583-39-8
C5H3BrClN
192.44
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
606256
3-bromo-5-chloropyridine
C1=C(C=NC=C1Br)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
73583-39-8
C5H3BrClN
192.44
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
606256
3-bromo-5-chloropyridine
C1=C(C=NC=C1Br)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-chloropyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78.7°C to 80.1°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.44
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-5-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.