Learn More
3-bromo-9H-carbazole 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510003
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1592-95-6
C12H8BrN
246.107
LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
252446
3-bromo-9H-carbazole
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
1592-95-6
C12H8BrN
246.107
LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
252446
3-bromo-9H-carbazole
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-9H-carbazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246.11
Pourcentage de pureté 97%