Learn More
3-(bromoacétyl)coumarine, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077623
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
29310-88-1
C11H7BrO3
267.08
MFCD00488331
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
3-bromoacetyl coumarin, 3-2-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 3-2-bromoacetyl chromen-2-one, 3-bromoacetylcoumarin, 3-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-bromoacetyl, pubchem8670, rarechem ab ka k003, 3-2-bromoacetyl-coumarin
2063461
3-(2-bromoacétyl)chromen-2-one
BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
29310-88-1
C11H7BrO3
267.08
MFCD00488331
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
3-bromoacetyl coumarin, 3-2-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 3-2-bromoacetyl chromen-2-one, 3-bromoacetylcoumarin, 3-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-bromoacetyl, pubchem8670, rarechem ab ka k003, 3-2-bromoacetyl-coumarin
2063461
3-(2-bromoacétyl)chromen-2-one
BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Nom chimique ou matériau 3-(Bromoacetyl)coumarin
Point de fusion 164.0°C to 168.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DEUX 3-(Bromoacetyl)coumarin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.