Learn More
Acide 3-bromobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756978
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
Acide 3-bromobenzoïque
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
Acide 3-bromobenzoïque
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire BrC6H4CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 349
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.