Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromométhyl-3-oxétanéméthanol, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H57413.ME
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 22633-44-9 Poids : 0.00050kg
Quantité. 500mg
Code produit. 15433888
  • 150.00€ / 500mg
Expédition estimée
22-02-2021
Identifiants chimiques
22633-44-9
181.029
SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
529264
C1C(CO1)(CO)CBr
C5H9BrO2
MFCD09800598
3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
[3-(bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Spécification
3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
100°C (212°F)
500mg
C5H9BrO2
3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
C1C(CO1)(CO)CBr
181.029
181.03
1.598
242°C
22633-44-9
MFCD09800598
SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
[3-(bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
529264
95%
Vidéos
FDS Documents