Learn More
3-bromophénol, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 146341000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 591-20-8 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10033663
  • 166.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
591-20-8
173.01
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
11563
C1=CC(=CC(=C1)Br)O
C6H5BrO
MFCD00002253
m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
3-bromophénol
Spécification
3-Bromophenol
Authentic
1.5950 to 1.5990
Jaune ou marron
100g
98.5
97.5% min. (GC)
BrC6H4OH
06,198
m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
3-bromophénol
11563
Liquide
>110°C
Flacon en verre
236.0°C
30.0°C to 32.0°C
591-20-8
100.0
C6H5BrO
MFCD00002253
15,1439
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies,alcohol,ether,acetone
C1=CC(=CC(=C1)Br)O
173.01
173.01
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Bromophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
FDS Documents