Learn More
Chlorhydrate de 3-bromophénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735775
57.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
27246-81-7
C6H8BrClN2
223.50
MFCD00012933
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
33757
(3-bromophényl)hydrazine ; Chlorhydrate
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
27246-81-7
C6H8BrClN2
223.50
MFCD00012933
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
33757
(3-bromophényl)hydrazine ; Chlorhydrate
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225°C to 231°C (decomposition)
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NHNH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 15, 433
Poids de la formule 223.51
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre