Learn More
3-bromopropionaldéhyde diméthylacétal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211870
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
36255-44-4
C5H11BrO2
183.045
MFCD00013245
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
118932
3-bromo-1,1-diméthoxypropane
COC(CCBr)OC
36255-44-4
C5H11BrO2
183.045
MFCD00013245
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
118932
3-bromo-1,1-diméthoxypropane
COC(CCBr)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3410g/mL
Point d’ébullition 58.0°C to 60.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)2CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.