Learn More
3-bromopropionaldéhyde diméthylacétal, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 376260050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 36255-44-4 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10044342
  • 140.00€ / 5g
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
36255-44-4
183.045
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
118932
COC(CCBr)OC
C5H11BrO2
MFCD00013245
3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
3-bromo-1,1-diméthoxypropane
Spécification
3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
46°C
Flacon en verre
58.0°C to 60.0°C (14.0mmHg)
5g
94.0
95%
Br(CH2)2CH(OCH3)2
3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
COC(CCBr)OC
183.045
183.04
95%
1.3410g/mL
Authentic
1.4460 to 1.4500 (20°C, 589nm)
Incolore à jaune
36255-44-4
100.0
C5H11BrO2
MFCD00013245
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1,1-diméthoxypropane
118932
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats