Learn More
3-carboxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777825
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
619-21-6
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
12077
Acide3-formylbenzoïque
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
619-21-6
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
12077
Acide3-formylbenzoïque
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Carboxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172°C to 176°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6O3
Formule linéaire HO2CC6H4CHO
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 150.133
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Carboxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.