missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-2-fluoropyridine-4-acide boronique, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030225
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1217500-55-4
C5H4BClFNO2
175.35
MFCD09037477
VYHSSQRGIWMXJE-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, acmc-209af7
44717688
Acide (3-chloro-2-fluoropyridine-4-yl)boronique
B(C1=C(C(=NC=C1)F)Cl)(O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1217500-55-4
C5H4BClFNO2
175.35
MFCD09037477
VYHSSQRGIWMXJE-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, acmc-209af7
44717688
Acide (3-chloro-2-fluoropyridine-4-yl)boronique
B(C1=C(C(=NC=C1)F)Cl)(O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.35
Pourcentage de pureté 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'