Learn More
3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448770010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 957060-88-7 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
Emballage Glass bottle
Code produit. 13468618
  • 263.80€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 04-10-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
957060-88-7
187.39
3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
(3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
C6H7BClNO3
YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
44119809
B(C1=C(C(=NC=C1)OC)Cl)(O)O
Spécification
1g
Glass bottle
957060-88-7
C6H7BClNO3
YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
(3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
44119809
3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
140°C
95%
3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
B(C1=C(C(=NC=C1)OC)Cl)(O)O
187.39
187.39
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid