Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chloro-4-hydroxypyridine, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H64783.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 89284-20-8 Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
89284-20-8 | |
129.543 | |
NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N | |
2762929 | |
C1=CNC=C(C1=O)Cl |
C5H4ClNO | |
MFCD04114248 | |
3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro | |
3-chloro-1H-pyridine-4-one |
Spécification
3-Chloro-4-hydroxypyridine | |
1g | |
C5H4ClNO | |
1363515 | |
NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-1H-pyridine-4-one | |
2762929 | |
98% |
204°C to 205°C | |
89284-20-8 | |
MFCD04114248 | |
3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro | |
C1=CNC=C(C1=O)Cl | |
129.543 | |
129.54 |