Learn More
3-chloro-4-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700006
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
67952-93-6
C8H10ClN
155.625
MFCD00014816
MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
106225
(3-chloro-4-méthylphényl)méthanamine
CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
67952-93-6
C8H10ClN
155.625
MFCD00014816
MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
106225
(3-chloro-4-méthylphényl)méthanamine
CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Nom chimique ou matériau 3-chloro-4-methylbenzylamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 97%