Learn More
Acide 3-chloro-4-méthylphénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 430620100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 175883-63-3 Poids : 0.06000kg
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10017759
  • 184.00€ / 10g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
175883-63-3
170.4
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
3854610
B(C1=CC(=C(C=C1)C)Cl)(O)O
C7H8BClO2
MFCD04039010
3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
Acide (3-chloro-4-méthylphényl)boronique
Spécification
3-chloro-4-methylphenylboronic acid
Flacon en verre
228.3°C to 231.5°C
175883-63-3
100.0
C7H8BClO2
3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)C)Cl)(O)O
170.4
170.4
97%
Authentic
Blanc
10g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD04039010
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Acide (3-chloro-4-méthylphényl)boronique
3854610
Poudre cristalline de flocons
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats