Learn More
3-chloro-4-pyridinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771186
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
72990-37-5
C6H4ClNO
141.56
MFCD06200712
ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
2762995
3-chloropyridine-4-carbalaldéhyde
C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
72990-37-5
C6H4ClNO
141.56
MFCD06200712
ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
2762995
3-chloropyridine-4-carbalaldéhyde
C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 68°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 225°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.