Learn More
Alfa Aesar™ 3-chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31801.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
1017777-55-7 | |
176.571 | |
GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol |
C7H6ClFO2 | |
MFCD09832264 | |
46737504 | |
COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F |
Spécification
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol | |
250mg | |
C7H6ClFO2 | |
GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol | |
46737504 | |
97% |
62°C to 65°C | |
1017777-55-7 | |
MFCD09832264 | |
COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F | |
176.571 | |
176.57 |