Learn More
Acide 3-chloro-5-fluorobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031162
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
328956-61-2
C6H5BClFO2
174.36
MFCD06801741
XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
15391287
Acide(3-chloro-5-fluorophényl)boronique
OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
328956-61-2
C6H5BClFO2
174.36
MFCD06801741
XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
15391287
Acide(3-chloro-5-fluorophényl)boronique
OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-chloro5-fluorobenzèneboronique est utilisé comme une matière première et un intermédiaire importants dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174.37
Pourcentage de pureté 95%