Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chloro-6-hydrazinopyridazine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L06121.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 17284-97-8 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392386
  • 50.23€ / 1g
Expédition estimée
19-05-2021
Identifiants chimiques
17284-97-8
144.562
FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
100787
C1=CC(=NN=C1NN)Cl
C4H5ClN4
MFCD00051740
3-chloro-6-hydrazinopyridazine, 3-chloro-6-hydrazinylpyridazine, 3-chloropyridazin-6-yl hydrazine, 1-6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 6-chloro-pyridazin-3-yl-hydrazine, 3-chloro-6-hydrazino-pyridazine, 6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro-, hydrazone, 6-chloropyridazine-3-ylhydrazine, 6-chloro-3-pyridazinyl hydrazine
(6-chloropyridazine-3-yl)hydrazine
Spécification
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
1g
C4H5ClN4
125591
FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
(6-chloropyridazine-3-yl)hydrazine
100787
98%
134°C to 140°C
17284-97-8
MFCD00051740
3-chloro-6-hydrazinopyridazine, 3-chloro-6-hydrazinylpyridazine, 3-chloropyridazin-6-yl hydrazine, 1-6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 6-chloro-pyridazin-3-yl-hydrazine, 3-chloro-6-hydrazino-pyridazine, 6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro-, hydrazone, 6-chloropyridazine-3-ylhydrazine, 6-chloro-3-pyridazinyl hydrazine
C1=CC(=NN=C1NN)Cl
144.562
144.56
Vidéos
FDS Documents