Learn More
Chlorure de 3-chlorobenzo[b]thiophène-2-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 231.1 |