Learn More
Acide 3-chloroisonicotinique, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228516
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
88912-27-0
C6H4ClNO2
157.56
MFCD03094685
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
2735816
Acide 3-chloropyridine-4-carboxylique
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
88912-27-0
C6H4ClNO2
157.56
MFCD03094685
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
2735816
Acide 3-chloropyridine-4-carboxylique
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
Nom chimique ou matériau 3-Chloroisonicotinic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 227°C to 229°C
Couleur Brun à noir
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloroisonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.