Learn More
3-(Chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, qualité technique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl |
Poids de la formule | 118.52 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |