Learn More
Acide 3-chlorophénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757257
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1878-65-5
C8H7ClO2
170.59
MFCD00004332
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
15879
Acide 2-(3-chlorophényl)acétique
OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
1878-65-5
C8H7ClO2
170.59
MFCD00004332
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
15879
Acide 2-(3-chlorophényl)acétique
OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenylacetic acid
Point de fusion 77°C to 80°C
% min. CAS 99.0
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Flocons et morceaux brillants
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, II, 306
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.