Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-chloropropionique, 98 %
Catalog Number p-7025984
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
107-94-8
C3H5ClO2
108.52
MFCD00002764
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
3-chloropropionic acid, propanoic acid, 3-chloro, propionic acid, 3-chloro, beta-chloropropionic acid, 3-chloropropanic acid, beta-monochloropropionic acid, unii-r5j180fn9z, 3-chloro-propionic acid, .beta.-chloropropionic acid, .beta.-monochloropropionic acid
7899
acide 3-chloropropanoïque
OC(=O)CCCl
107-94-8
C3H5ClO2
108.52
MFCD00002764
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
3-chloropropionic acid, propanoic acid, 3-chloro, propionic acid, 3-chloro, beta-chloropropionic acid, 3-chloropropanic acid, beta-monochloropropionic acid, unii-r5j180fn9z, 3-chloro-propionic acid, .beta.-chloropropionic acid, .beta.-monochloropropionic acid
7899
acide 3-chloropropanoïque
OC(=O)CCCl
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropionic acid
Point de fusion 37°C to 41°C
Densité 1.27
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 122°C (251°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1098495
Merck Index 14,2159
Poids de la formule 108.53
Pourcentage de pureté 98%