Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-cyano-1-propylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029638
55.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
238088-16-9
C10H18BNO2
195.07
MFCD09953480
LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
11183176
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
238088-16-9
C10H18BNO2
195.07
MFCD09953480
LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
11183176
4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté 96%