Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-cyano-4-fluorophénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 444710050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 775351-57-0 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
775351-57-0 | |
247.08 | |
2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile | |
2-fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile |
C13H15BFNO2 | |
RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N | |
11402361 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N |
Spécification
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester | |
5g | |
96% min. (GC) | |
2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N | |
247.08 | |
247.08 |
75.0°C to 76.0°C | |
775351-57-0 | |
C13H15BFNO2 | |
RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile | |
11402361 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .