Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-cyano-4-fluorophénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4602041
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
775351-57-0
C13H15BFNO2
247.08
RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
11402361
2-fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
775351-57-0
C13H15BFNO2
247.08
RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
11402361
2-fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 75.0°C to 76.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .