Learn More
Acide 3-(cyanométhyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15470078
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
CAS 220616-39-7
Point de fusion 85°C to 88°C
Formule moléculaire C8H8BNO2
Numéro MDL MFCD03788026
Quantité 250 mg
Synonyme 3-cyanomethylphenylboronic acid, 3-cyanomethyl phenyl boronic acid, 3-cyanomethyl phenylboronic acid, 3-cyanomethyl benzeneboronic acid, 3-boronophenyl acetonitrile, boronic acid, 3-cyanomethyl phenyl, 3-cyanomethylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-cyanomethyl phenyl, acmc-1cme7
Clé InChI JFMYJQMAPRBDFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Nom IUPAC Acide [3(cyanométhyl)phényl]boronique
Poids moléculaire (g/mol) 160.97
CID PubChem 2773344
Poids de la formule 160.97
Pourcentage de pureté 96%